Stampa…
Stivaletti antinfortunistici per scariche ESD, con lacci, Till Mid
Fornitore: ELTEN
1761191/36 1761191/37 1761191/38 761191/39 761191/40 761191/41 761191/42 761191/43 761191/44 761191/45 761191/46 761191/47 761191/48
114-7213EA 91.9 EUR
114-7213 114-7214 114-7215 114-7216 114-7217 114-7218 114-7219 114-7220 114-7221 114-7222 114-7223 114-7224 114-7225
Stivaletti antinfortunistici per scariche ESD, con lacci, Till Mid
Scarpe e stivali
Stivaletti antinfortunistici per scariche ESD con tomaia in pelle di vitello impermeabile, linguetta interamente imbottita e suola antiscivolo in PU/gomma ad alta densità Safety Grip (3,5 mm) con eccellenti proprietà antiscivolo e autopulenti.
  • Full length fleece inlay sole (ESD Pro), black
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Soft fleece ESD insole
  • Anatomically shaped insole and ankle support for improved stability
  • TPU scuff cap protects the upper
  • Puncture resistant steel midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areasMore Product Information