Stampa…
Alluminio ≥99.998% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
11373.FI 11373.GH 11373.HP
11373.FIEA 73.6 EUR
11373.FI 11373.GH 11373.HP
Alluminio ≥99.998% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Alluminio
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321