Stampa…
VWR® Basic,Cuffie con elastico
Fornitore: VWR Collection
113-1459EA 69.3 EUR
113-1459 113-1460 113-8762 113-8877 113-8887 113-8886 113-8888 113-8874 113-8875 113-8876 113-8879 113-8882 113-8880 113-8881 113-8883 113-8878 113-8884 113-8885
VWR® Basic,Cuffie con elastico
Indumenti usa e getta
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Genere
Applicazioni per abiti