Stampa…
Sovrascarpe resistenti ai prodotti chimici, Tychem® F
Fornitore: DuPont
TYFPOBASGY00
113-0968EA 434 EUR
113-0968
Sovrascarpe resistenti ai prodotti chimici, Tychem® F
Indumenti usa e getta
Ideati specificatamente per l'uso con indumenti Tychem®, questi calzari offrono una protezione avanzata delle parti del corpo più esposte a sostanze nocive.
  • Calzari al ginocchio con suola antiscivolo e lacci
  • Suola parzialmente cucita: antispruzzo, non completamente impermeabile
  • Cuciture piatte e rivestite con nastro per offrire protezione e resistenza
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - solo interno
  • Conforme a EN 14126 (barriera contro agenti infettivi)
I calzari Tychem® F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole composto da una pellicolaMore Product Information