Stampa…
Maschere facciali per camera bianca, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Fornitore: KIMBERLY CLARK
62477
113-0346EA 209 EUR
113-0346
Maschere facciali per camera bianca, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Maschere Maschere per cleanroom
Questa maschera che blocca il particolato in sospensione offre una protezione di base per le camere bianche low-end. Non contiene filtri.
  • Design a doppio strato
  • L'interno in tessuto BiCoSof™ migliora il comfort
  • Saldatura Ultra Sonic
Adatte per camera bianca Classe 1000, ISO 6, M 4.5.