Stampa…
Guarnizioni per morsetti, HelixMark®
Fornitore: Freudenberg Medical Europe GmbH
70-400-05 70-400-07 70-400-10 70-400-15 70-400-20 70-400-25 70-400-30 70-400-40 70-400-60
113-0316EA 507 EUR
113-0316 113-0317 113-0318 113-0319 113-0320 113-0321 113-0322 113-0323 113-0324
Guarnizioni per morsetti, HelixMark®
Guarnizioni Guarnizioni
Silicone, platinato.
  • Prodotte secondo GMP in uno stabilimento certificato FDA per la produzione di prodotti medicali
  • Possono essere sterilizzate in autoclave o mediante ossido di etilene, nonché esposizione a raggi gamma nell'ambito dei cicli e livelli di sterilizzazione convalidati dall'utente
  • Corrispondono ai requisiti USP Classe VI. Inclusa certificazione del materiale e rintracciabilità del lotto tramite confezione
Queste guarnizioni per sigillatura di qualità biomedicale/farmaceutica non presentano fessurazioni e rigonfiamenti. Non contengonoMore Product Information