Stampa…

Stronzio nitrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo


confezionato sotto argo

10879.06 10879.14 10879.22
10879.06EA 40.3 EUR
10879.06 10879.14 10879.22
Stronzio nitrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Stronzio nitrato

Purity: 99.9965% CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248

Formula: Sr(NO₃)₂
Peso molecolare: 211.63 g/mol
Punto di ebollizione: 645
Punto di fusione: 570
Densità: 2.990
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011248
CAS Number: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8845

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR