Stampa…

Magnesio carbonato basico idrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

10796.06 10796.14 10796.22
10796.06EA 66.7 EUR
10796.06 10796.14 10796.22
Magnesio carbonato basico idrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Magnesio carbonato basico idrato

Purity: 99.996% CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: MgCO3.Mg(OH)2.xH2O (x≈3) Formula Weight: 142.63(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783

Formula: MgCO₃·Mg(OH)₂·xH₂O
Punto di ebollizione: 3600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: Dec.
Densità: 2,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149783
CAS Number: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Merck Index: 14,5660

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR