Stampa…

EDTA sale bisodico diidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Fornitore: Avantor

Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato

1073.0250EA 97.89 EUR
1073.0250 1073.0500 1073.1000
EDTA sale bisodico diidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 99.0 - 101.0 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.0
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm) Copper (Cu) max. 3
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR