Stampa…

Nichel ≥99.996% (metals basis), in polvere, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 92.3 EUR
10674.14 10674.22 10674.36
Nichel ≥99.996% (metals basis), in polvere, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Nichel

Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formula: Ni
Punto di ebollizione: 2371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1455 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR