Stampa…

Piombo ≥99.9% (metals basis), in polvere -200 mesh

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

10223.30 10223.A1 10223.A7
10223.30EA 53.8 EUR
10223.30 10223.A1 10223.A7
Piombo ≥99.9% (metals basis), in polvere -200 mesh
Piombo

Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050

Formula: Pb
Punto di ebollizione: 1749 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 327,5 °C
Densità: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN: 3077
ADR: 9,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR