Stampa…
ABTS (2,2 '-azinobis [3-etil-2,3-diidrobenzotiazolo-6-solfonato]di diammonio)
Fornitore: Biotium
Attenzione
Synonyms: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
10050
10050.EA 238 EUR
10050.
ABTS (2,2 '-azinobis [3-etil-2,3-diidrobenzotiazolo-6-solfonato]di diammonio)
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Formula: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Peso molecolare: 548.68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010404
CAS Number: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6