Stampa…

Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

10046.FIEA 70.8 EUR
10046.FI 10046.GH 10046.GW
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Molibdeno

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈25.6g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465

Formula: Mo
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR