Stampa…

IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside)

Fornitore: Biotium

Synonyms: IPTG

10021 10021-1 10021-2
10021.EA 57.4 EUR
10021. 10021-1 10021-2
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside)
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109,5…110.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR