Stampa…
Colonne per HPLC Purospher®
Fornitore: Merck
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
1.50141.0001EA 550 EUR
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
Colonne per HPLC Purospher®
Colonne cromatografiche
La colonna Purospher® RP-18 è stata progettata per la separazione di composti basici problematici con eluenti neutri. Inoltre, la colonna Purospher® RP-18 permette la separazione di composti idrofili con fase mobile acquosa. La colonna Purospher® RP-18 è a base di silice ad elevata purezza e priva di metalli. La modifica chimica multifase e la disattivazione della superficie e l'endcapping polare consentono un'eluizione di composti basici e chelanti senza scodamento dei picchi. La colonna Purospher® RP-18 non è adatta per la separazione di composti acidi. La buona stabilità chimica delleMore Product Information