Stampa…
Colonne HPLC, SeQuant® ZIC®-HILIC
Fornitore: Merck
1.50435.0001 1.50493.0001 1.50494.0001 1.50496.0001 1.50497.0001 1.50440.0001 1.50441.0001 1.50442.0001 1.50443.0001 1.50444.0001 1.50445.0001 1.50446.0001 1.50447.0001 1.50448.0001 1.50449.0001 1.50450.0001 1.50451.0001 1.50452.0001 1.50453.0001 1.50454.0001 1.50455.0001 1.50457.0001 1.50458.0001 1.50465.0001 1.50478.0001 1.50479.0001 1.50480.0001 1.50481.0001 1.50482.0001 1.50487.0001 1.50489.0001 1.50490.0001 1.50491.0001 1.50492.0001 1.50436.0001 1.50671.0001
1.50435.0001EA 349 EUR
1.50435.0001 1.50493.0001 1.50494.0001 1.50496.0001 1.50497.0001 1.50440.0001 1.50441.0001 1.50442.0001 1.50443.0001 1.50444.0001 1.50445.0001 1.50446.0001 1.50447.0001 1.50448.0001 1.50449.0001 1.50450.0001 1.50451.0001 1.50452.0001 1.50453.0001 1.50454.0001 1.50455.0001 1.50457.0001 1.50458.0001 1.50465.0001 1.50478.0001 1.50479.0001 1.50480.0001 1.50481.0001 1.50482.0001 1.50487.0001 1.50489.0001 1.50490.0001 1.50491.0001 1.50492.0001 1.50436.0001 1.50671.0001
Colonne HPLC, SeQuant® ZIC®-HILIC
Colonne cromatografiche
La selettività offerta da ZIC®-HILIC è adatta a un’ampia varietà di molecole contenenti gruppi funzionali idrofili o ionizzabili, tra cui composti quali carboidrati, metaboliti, acidi e basi, ioni organici e inorganici, complessi metallici, amminoacidi, peptidi, digestioni di proteine, estratti vegetali e cellulari e molto altro ancora. Questi composti sono normalmente caratterizzati da un valore di LogP basso o negativo e presentano una scarsa ritenzione su colonne a fase inversa.
  • Separazione semplice di composti polari e idrofili
  • Selettività ortogonale