Stampa…
Colonne per HPLC, Purospher® STAR RP-18 con endcapping
Fornitore: Merck
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
1.50036.0001EA 765 EUR
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
Colonne per HPLC, Purospher® STAR RP-18 con endcapping
Colonne cromatografiche
Sviluppo rapido del metodo di campioni complessi nella gamma di pH da 1,5 a 10,5 a fasi mobili e temperature diverse.
Colonne per HPLC Purospher® STAR RP-18 con endcapping per usi universali. Composti chelanti di base, neutri e metallici separabili semplicemente con fasi mobili semplici, naturalmente senza scodamento dei picchi. Grazie alle prestazioni e alla stabilità eccellenti, Purospher® STAR RP-18 con endcapping offre la massima flessibilità nello sviluppo del metodo. È possibile sviluppare metodi sicuri nell'intera gamma di pH da 1,5 a 10,5. L'elevata stabilità del pH fino a 10,5More Product Information