Stampa…
Incubazione microbiologica/anaerobica, Anaerocult®
Fornitore: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 164 EUR
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Incubazione microbiologica/anaerobica, Anaerocult®
Sistemi anaerobici
Il sistema Anaerocult® è un sistema affidabile e consolidato per la coltivazione di anaerobi obbligati e facoltativi. Il sistema Anaerocult® si basa su bustine realizzate in carta altamente assorbente e altamente permeabile ai gas. Le bustine, di diverse dimensioni, sono riempite con una miscela di reagenti leganti l'ossigeno che produce anche anidride carbonica. L'acqua viene aggiunta per avviare la reazione, che consiste nell'ossidazione del ferro finemente suddiviso e nel rilascio di CO₂. La reazione procede senza catalizzatore. L'incubazione è possibile in un barattolo anaerobico o inMore Product Information