Stampa…

Acido 1-octansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®

Fornitore: Merck
Attenzione

Synonyms: Sodium octane-1-sulphonate

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.18307.0025 1.18307.1000 1.18307.0100
1.18307.0025EA 514.36 EUR
1.18307.0025 1.18307.1000 1.18307.0100
Acido 1-octansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Acido 1-octansolfonico sale sodico
Formula: C₈H₁₇NaO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007544
CAS Number: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Hill Formula C₈H₁₇NaO₃S
Molar Mass 216.27 g/mol
Melting Point 300 °C
pH Value 5.5 - 7.5 (100 g/L, H₂O, 20 °C)
Bulk Density 345 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage Class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 36/38


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR