Stampa…

Acido 1-pentansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®

Fornitore: Merck

Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.18304.0025 1.18304.0100
1.18304.0025EA 431.86 EUR
1.18304.0025 1.18304.0100
Acido 1-pentansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Acido 1-pentansolfonico sale sodico
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007541
CAS Number: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Hill Formula C₅H₁₁NaO₃S
Molar Mass 174.20 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 390 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR