Stampa…
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS), Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: CHAPS
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11662.0010
1.11662.0010EA 345 EUR
1.11662.0010
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS), Millipore®
3-[(3-Colamidopropil)dimetil ammonio]-1-propano solfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Punto di fusione: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081083
CAS Number: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052