Stampa…

Sodio idrossido 45% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Idrossido di sodio

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.11360.2500 1.11360.9025
1.11360.2500EA 99 EUR
1.11360.2500 1.11360.9025
Sodio idrossido 45% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627

Promozione a tempo limitato

Questi articoli sono attualmente in promozione

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Boiling Point 135 °C (1013 hPa)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (89 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR