Stampa…
Cromo concentrate, 1000 mg Cr in 4,2% acido cloridrico (da CrCl₃) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.09948.0001
1.09948.0001EA 44.5 EUR
1.09948.0001
Cromo concentrate, 1000 mg Cr in 4,2% acido cloridrico (da CrCl₃) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di cromo
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST