Stampa…

Potassio idrossido 0.1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica

MQ100

1.09921.0001
1.09921.0001EA 38.7 EUR
1.09921.0001
Potassio idrossido 0.1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Potassio idrossido
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8
Merck Index: 12,07806

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR