Stampa…
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa, Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09913.0001
1.09913.0001EA 42.68 EUR
1.09913.0001
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa, Titrisol®, Supelco®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.185 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material