Stampa…
Ammonio tiocianato 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09900.0001
1.09900.0001EA 38.7 EUR
1.09900.0001
Ammonio tiocianato 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Ammonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)