Stampa…
Oro soluzione, concentrate, 1000 mg Au in 12.7% acido cloridrico (da HAuCl₄) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.09868.0001
1.09868.0001EA 308 EUR
1.09868.0001
Oro soluzione, concentrate, 1000 mg Au in 12.7% acido cloridrico (da HAuCl₄) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di oro
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST