Stampa…
Kit analitici, test idrazina per Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.09711.0001
1.09711.0001EA 144 EUR
1.09711.0001
Kit analitici, test idrazina per Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60 A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
  • Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
  • Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
  • Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
  • Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.