Fornitore: Merck
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
1.09531.0001EA 15.62 EUR
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Cartine reattive Strisce indicatrici pH
Le strisce analitiche contengono speciali indicatori legati covalentemente alle cartine reagenti e che vengono poi fatti aderire alle strisce di plastica.
  • Non gocciolano - non contaminano la soluzione da misurare
  • Assicurazione di qualità: i test sono controllati e calibrati con soluzioni tampone certificate
  • Sono disponibili strisce reattive per intervalli più o meno ampi di pH
Informazioni per l' accessorio: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast referenceMore Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100 MQ100 MQ100