Stampa…
Zinco 99,9, sticks, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornitore: Merck
MQ300
1.08782.0500
1.08782.0500EA 144 EUR
1.08782.0500
Zinco 99,9, sticks, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Zinco
Sticks, triangular cross section about 8 mm
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Visualizza i codici
Assay (complexometric) ≥ 99.9 %
As (Arsenic) ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Sn (Tin) ≤ 0.001 %