Stampa…
TRITON™ X-100 per analisi, Millipore®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08603.1000 1.08603.2500 1.08603.6025
1.08603.1000EA 175 EUR
1.08603.1000 1.08603.2500 1.08603.6025
TRITON™ X-100 per analisi, Millipore®
TRITON™ X-100
Punto di ebollizione: >200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6
Densità: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 251 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132505
CAS Number: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Visualizza i codici
Identity (IR spectrum) passes test
pH value (10 g/l, H₂O, 20 °C) 5.0 - 8.0
Density (d 20/4) 1.064 - 1.067
Cloud point 63 - 69 °C
Ethylene oxide (GC) ≤30 ppm
Dioxane (GC) ≤20 ppm
Sulphated ash (600 °C) ≤0.2%
Water (acc. to Karl Fischer) ≤0.2%