Stampa…

TRITON™ X-100 per analisi, Millipore®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.08603.1000 1.08603.2500 1.08603.6025
1.08603.1000EA 175 EUR
1.08603.1000 1.08603.2500 1.08603.6025
TRITON™ X-100 per analisi, Millipore®
TRITON™ X-100
Punto di ebollizione: >200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 251 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132505
CAS Number: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Identity (IR spectrum) passes test
pH value (10 g/l, H₂O, 20 °C) 5.0 - 8.0
Density (d 20/4) 1.064 - 1.067
Cloud point 63 - 69 °C
Ethylene oxide (GC) ≤30 ppm
Dioxane (GC) ≤20 ppm
Sulphated ash (600 °C) ≤0.2%
Water (acc. to Karl Fischer) ≤0.2%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR