Stampa…
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina soluzione for the detection of chlorine, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08475.1000
1.08475.1000EA 92.3 EUR
1.08475.1000
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina soluzione for the detection of chlorine, Supelco®
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007748
CAS Number: 54827-17-7
UN: 3264
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.023 g/cm3
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
For Detection of chlorine