Stampa…
L(-)-Triptofano, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
1.08374.0010EA 52.4 EUR
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
L(-)-Triptofano, Millipore®
L(-)-Triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 290 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929