Stampa…
4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
Fornitore: Merck
Attenzione
1.07299.0250 1.07299.1000
1.07299.0250EA 72 EUR
1.07299.0250 1.07299.1000
4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013140
CAS Number: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06046