Stampa…

Olio di legno di cedro Microscopy

Fornitore: Merck
Attenzione

Synonyms: Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil

1.06965.0000
1.06965.0000EA 0 EUR
1.06965.0000
Olio di legno di cedro Microscopy
Olio di legno di cedro
Densità: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00146327
CAS Number: 8000-27-9

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR