Stampa…
Sodio ioduro, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 188 EUR
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
Sodio ioduro, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio ioduro
Formula: NaI
Punto di ebollizione: 1300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 662 °C
Densità: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Visualizza i codici
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material