Stampa…
Metanolo-D4 Isotope_(99.95% D) NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol denaturato-D4, Alcool metilico-D4
MQ200
1.06025.0009
1.06025.0009EA 287 EUR
1.06025.0009
Metanolo-D4 Isotope_(99.95% D) NMR, Sigma-Aldrich®
Metanolo-D4
Formula: D₃COD
Peso molecolare: 36.01 g/mol
Punto di ebollizione: 65.3
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044637
CAS Number: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II