Stampa…

Litio fluoruro

Fornitore: Merck
Attenzione

1.05690.0100
1.05690.0100EA 0 EUR
1.05690.0100
Litio fluoruro
Litio fluoruro
Formula: FLi
Punto di ebollizione: 1676 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 870 °C
Densità: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011090
CAS Number: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR