Stampa…
Potassio fluoruro, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Fluoruro di potassio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250 1.04994.1000 1.04994.9050
1.04994.0250EA 85.1 EUR
1.04994.0250 1.04994.1000 1.04994.9050
Potassio fluoruro, EMSURE® per analisi, Supelco®
Potassio fluoruro
Formula: KF
Peso molecolare: 58.1 g/mol
Punto di ebollizione: 1505
Punto di fusione: 860
Densità: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011398
CAS Number: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Visualizza i codici
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials