Stampa…

Deuterio ossido 99,95 isotopic, MagniSolv™ NMR pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck

Synonyms: Water-D2, Heavy water

MQ200

1.03428.0100
1.03428.0100EA 527 EUR
1.03428.0100
Deuterio ossido 99,95 isotopic, MagniSolv™ NMR pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Deuterio ossido
Formula: D₂O
Peso molecolare: 20 g/mol
Punto di ebollizione: 101.3
Punto di fusione: 3.8
Densità: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044636
CAS Number: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Deuteration degree ≥ 99.95 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR