Stampa…
Cloroformio-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilizzato, MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03296.0100
1.03296.0100EA 103 EUR
1.03296.0100
Cloroformio-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilizzato, MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60,8 °C (1013 hPa)
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.0003
Performance test (NMR-spectrum) passes test