Stampa…
Dimetil gliossima ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
MQ100
1.03062.0100
1.03062.0100EA 258 EUR
1.03062.0100
Dimetil gliossima ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Dimetil gliossima
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Peso molecolare: 116.12 g/mol
Punto di ebollizione: 53 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 240…241 °C
Densità: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,03272
Visualizza i codici
Solubility 0.6 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 243 °C (decomposition)
Molar Mass 116.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid