Stampa…

Cobalto (II) nitrato esaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.02536.0100 1.02536.0250
1.02536.0100EA 133 EUR
1.02536.0100 1.02536.0250
Cobalto (II) nitrato esaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Cobalto (II) nitrato esaidrato
Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Peso molecolare: 291.03 g/mol
Punto di fusione: 57
Densità: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149647
CAS Number: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 3077
ADR: 9 II
Merck Index: 13,02469

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility 2170 g/l (100 °C)
Melting Point 57 °C
Molar Mass 291.04 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.87 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR