Stampa…

Cloroformio-D1 (99.96% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Triclorometano-D1, Triclorometano-D

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 56.3 EUR
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Cloroformio-D1 (99.96% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Peso molecolare: 120.38 g/mol
Punto di ebollizione: 60.8
Punto di fusione: –64.1 °C
Densità: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR