Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Ammonio cerio nitrato, Cerio (IV) ammonio nitrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02276.0100 1.02276.1000
1.02276.0100EA 213 EUR
1.02276.0100 1.02276.1000
Ammonio cerio (IV) nitrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso molecolare: 548.22 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Densità: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,00509
Visualizza i codici
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer