Stampa…
Cerio (III) nitrato esaidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
MQ200
1.02271.0100
1.02271.0100EA 132 EUR
1.02271.0100
Cerio (III) nitrato esaidrato, Supelco®
Cerio (III) nitrato esaidrato
Formula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Peso molecolare: 434.22 g/mol
Punto di ebollizione: 200
Punto di fusione: 39
Densità: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149631
CAS Number: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 II