Stampa…

Perossido di bario

Fornitore: Merck
Pericolo

1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 236 EUR
1.01740.1000 1.01740.9050
Perossido di bario
Perossido di bario
Formula: BaO₂
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003454
CAS Number: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01018

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR