Stampa…
Acido solforico 96% 96, ultrapure Trace_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ100
1.01516.0250
1.01516.0250EA 749 EUR
1.01516.0250
Acido solforico 96% 96, ultrapure Trace_analysis, Supelco®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material