Stampa…

Acido o-fosforico ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
1.00573.1000EA 90.6 EUR
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
Acido o-fosforico ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR